Learn More
3,5-Dimethyl-4-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397795 5 g 5 Gramm
11387795 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397795 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02704.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3095-38-3 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethyl-4-Nitrobenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3095-38-3
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
MDL-Nummer MFCD00014699
InChI-Schlüssel RBAVFNOGEPCOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 249413
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 222°C to 226°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1965772
Synonym 3,5-dimethyl-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro, 4-nitro-3,5-dimethylbenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro-benzoic acid, 4-nitromesitylenic acid, pubchem19635, acmc-1agmi, benzoic acid,5-dimethyl-4-nitro, benzoic acid,3,5-dimethyl-4-nitro, 3,5-dimethyl-4-nitro benzoic acid
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 195.18
Reinheit (%) 97%