Learn More
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3593274
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2905-27-3
C8H9ClO2S
204.67
MFCD03094655
LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
2736235
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
2905-27-3
C8H9ClO2S
204.67
MFCD03094655
LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
2736235
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
CAS Min. % 96.0
Farbe Weiß bis gelb
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Strukturformel (CH3)2C6H3SO2Cl
Formelmasse 200.64
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.