Learn More
3,5-Dimethylbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethylbenzyl bromide |
| Schmelzpunkt | 36°C to 40°C |
| Siedepunkt | 109°C to 110°C (14 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1857343 |
| Formelmasse | 199.1 |
| Reinheit (%) | 98% |