Learn More
3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31098773
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31098773 500 g
31095964 25 g
31098156 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31098773 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10694500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
CAS 60481-36-9
Summenformel C8H13ClN2
MDL-Nummer MFCD00052269
Menge 500 g
SMILES Cl.CC1=CC(=CC(=C1)NN)C
Molekulargewicht (g/mol) 172.66
Reinheit (%) 95%