Learn More
3,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433744 25 g 25 Gramm
11423744 5 g 5 Gramm
11443744 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433744 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11336.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60481-36-9 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride participates inFischer indole synthesis protocol in biological evaluation of novel antitubercular indolecarboxamide derivatives against drug-susceptible and drug-resistant mycobacterium tuberculosis strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid beteiligt sich am Fischer Indol-Syntheseprotokoll zur biologischen Bewertung neuartiger antituberkulärer Indolcarboxamid-Derivate gegen drogenanfällige und drogenresistente Mykobakterientuberkuloberkuloserstämme.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60481-36-9
Summenformel C8H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 172.656
MDL-Nummer MFCD00052269
InChI-Schlüssel RSBQANBNDXZFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenylhydrazinehydrochloride, 3,5-dimethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenylhydrazine, hydrazine, 3,5-dimethylphenyl-, monohydrochloride, pubchem6407, ksc491e7r, 1-3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenyl hydrazine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12651341
IUPAC-Name (3,5-dimethylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)NN)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt 180°C (decomposition)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 172.66
Reinheit (%) 98%