Learn More
3,5-Dimethylthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318145 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11318145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08403.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 38360-81-5 | C8H10S | 138.228 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38360-81-5
Summenformel C8H10S
Molekulargewicht (g/mol) 138.228
MDL-Nummer MFCD00040226
InChI-Schlüssel CESBAYSBPMVAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylbenzene-1-thiol, 3,5-dimethyl thiophenol, m-xylene-5-thiol, 5-mercapto-m-xylene, 3,5-xylenethiol, xylenethiol, mixed isomers, 3,5dimethylthiophenol, pubchem6885
PubChem CID 117548
IUPAC-Name 3,5-Dimethylbenzolthiol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)S)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylthiophenol
Dichte 1.015
Siedepunkt 127°C (50 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.5675
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 3233085
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 97%