Learn More
3,5-Dinitrosalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025093
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11434367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20424.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2460-59-5 | C7H3N2O6 | 211.11 g/mol
It is used to produce 3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl)-propenal with acetaldehyde. 3,5-Dinitrosalicylaldehyde has been used in the preparation of salicyldimine ligand via Schiff base condensation with allyl-substituted aniline, 3-hydroxycoumarins2, chromogenic proteinase substrates and ruthenium(II) chiral Schiff base complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von 3-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)-propenal mit Acetaldehyd verwendet. 3,5-Dinitrosalicylaldehyd wird bei der Herstellung eines Salicyldiminliganden durch Kondensation von Schiffschen Basen mit Allyl-substituiertem Anilin, 3-Hydroxycoumarinen2, chromogenen Proteinase-Substraten und chiralen Ruthenium(II)-Komplexen von Schiffschen Basen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 0.6 g/100 ml (18 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2460-59-5
Summenformel C7H3N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 211.11
MDL-Nummer MFCD00007103
InChI-Schlüssel FLJXIBHYDIMYRS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 75571
IUPAC-Name 2-Formyl-4,6-dinitrobenzol-1-olat
SMILES [O-]C1=C(C=O)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Menge 1 g
Beilstein 1121900
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3,5-dinitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitro, acmc-20anby, 2-hydroxy-3,5-dinitro-benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-dinitro
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,0.6g/100 mL (18°C).
Formelmasse 212.12
Reinheit (%) 98%