Learn More
3,5-Dinitrosalicysäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-121424 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10654632 100 g Glasflasche 100 Gramm
10664632 500 g Glasflasche -
15139203 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10654632
Marke: Thermo Scientific Acros 156441000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
3,5-Dinitrosalicylsäure, CAS Nr. 609-99-4, auch bekannt als DNS oder DNSA, wird zur Quantifizierung von Kohlenhydratkonzentrationen im Blut durch Kalorimetrie verwendet.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
3,5-Dinitrosalicylsäure, auch DNA oder DNSA genannt, reagiert mit reduzierenden Zuckern, die 3-Amino-5-Nitrosalicylsäure bilden, eine aromatische Verbindung mit maximaler Absorption bei 540 nm, die eine Spektralphotometer-Messung der Menge reduzierender Moleküle ermöglicht
Anwendungen
  • Es wird zur Quantifizierung von reduzierenden Zuckern durch Kolorimetrie im Blut verwendet. Es wird auch zur Analyse der Glykosidase (Glykosid-Hydrolase)-Aktivität durch Quantifizierung von enzymatisch freigesetztem
  • 3,5-Dinitrosalicylsäure kann Reduktionsstoffe im Urin nachweisen
  • Diese Verbindung wird verwendet, um das Vorhandensein von freien Carbonylgruppen (C=O) zu erkennen
  • 3,5-Dinitrosalicylsäure kann verwendet werden, um die Auswirkungen von Silbernanopartikeln (AgNPs) auf Membranlecks zu bestimmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-99-4
Summenformel C7H4N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 228.12
MDL-Nummer MFCD00007104
InChI-Schlüssel LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrosalicylic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170.0°C to 174.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Menge 100 g
Beilstein 10,122
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formelmasse 228.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.