Learn More
3,5-Dinitrosalicylsäure, TRC
Artikelnummer. 30132958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132958 100 g 100 Gramm
30006888 5 g 5 Gramm
30010545 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132958 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD480300100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-99-4
Summenformel C7 H4 N2 O7
Molekulargewicht (g/mol) 228.12
Synonym 3,5-Dinitrosalicylate, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3,5-Dinitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrosalicylic Acid
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Formelmasse 228.0019