Learn More
3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30968022
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30968022 10 g
30962093 250 mg
30949096 25 g
30956878 100 mg
30952002 1 g
30951863 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30968022 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10860210g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid
CAS 3301-79-9
Summenformel C21H12O7
MDL-Nummer MFCD00036873
Menge 10 g
SMILES O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(O)=C4)C=C(O)C=C3)C5=C1C=CC(C(O)=O)=C5
Molekulargewicht (g/mol) 376.32
Reinheit (%) 98%