Learn More
3',6'-Dihydroxy-5-isothiocyanato-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3',6'-Dihydroxy-5-isothiocyanato-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one |
| CAS | 3326-32-7 |
| Summenformel | C21H11NO5S |
| MDL-Nummer | MFCD00005063 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(O)=C4)C=C(O)C=C3)C5=C1C=C(N=C=S)C=C5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 389.38 |
| Reinheit (%) | 95% |