missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3',6'-Dihydroxy-6-isothiocyanato-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30803985
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30803985 100 mg
30796975 250 mg
30799140 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30803985 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD109107100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3',6'-Dihydroxy-6-isothiocyanato-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
CAS 18861-78-4
Summenformel C21H11NO5S
MDL-Nummer MFCD00041838
Menge 100 mg
SMILES O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(O)=C4)C=C(O)C=C3)C5=C1C=CC(N=C=S)=C5
Molekulargewicht (g/mol) 389.38
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.