missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31341319
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31341319 100 g -
31338192 1 g 1 Gramm
31337891 5 g 5 Gramm
31341034 10 g 10 Gramm
31339033 25 g -
31338962 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31341319 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD126539100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
CAS 95-96-5
Summenformel C6H8O4
MDL-Nummer MFCD00011685
Menge 100 g
SMILES O=C(C(C)O1)OC(C)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.