Learn More
3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326764
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10326764 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10505754 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10326764
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC62613CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 941716-89-8
Summenformel C12H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 215.256
MDL-Nummer MFCD09817526
InChI-Schlüssel PJVRJIDLKXDROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 1-3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methylamine
PubChem CID 24229681
IUPAC-Name [3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanamin
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 90%