Learn More
3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate |
| CAS | 78338-22-4 |
| Summenformel | C14H13N3O2S |
| MDL-Nummer | MFCD00081194 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | O=C(C)[O-].NC1=CC=C2N=C3C=CC(N)=CC3=[S+]C2=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 287.34 |