Learn More
3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948981
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948981 50 mg
30942615 1 g
30938979 100 mg
30946559 25 mg
30939810 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948981 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14923450mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide
CAS 25535-16-4
Summenformel C27H34I2N4
MDL-Nummer MFCD00011921
Menge 50 mg
SMILES C[N+](CCC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC(N)=CC=C3C4=C1C=C(N)C=C4)(CC)CC.[I-].[I-]
Molekulargewicht (g/mol) 668.39
Reinheit (%) 95%