Learn More
3-(9-Anthryl)-Propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15417117 5 g 5 Gramm
15427117 250 mg 250 Milligramm
15407117 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34184.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 41034-83-7 | C17H14O2 | 250.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41034-83-7
Summenformel C17H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 250.30
MDL-Nummer MFCD00068641
InChI-Schlüssel BDGMYCZUEIGHJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenepropionic acid, 3-anthracen-9-yl propanoic acid, 3-anthracen-9-yl-propionic acid, 9-anthracenepropanoic acid, 3-9-anthryl propanoic acid, 9apa, 9-anthracenepropanoicacid, 9-an-thracenepropionic acid, 3-9-anthryl-propionic acid, 3-anthracen-9-ylpropionic acid
PubChem CID 170457
IUPAC-Name 3-anthracen-9-ylpropansäure
SMILES OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(9-Anthryl)propionic acid
Schmelzpunkt 193°C to 197°C
Menge 5 g
Formelmasse 250.3
Reinheit (%) 96%