Learn More
3-Acetamidophenol 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10538100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10538100 25 g Glasflasche 25 Gramm
10162510 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538100 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102320250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 621-42-1 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-42-1
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
MDL-Nummer MFCD00002263
InChI-Schlüssel QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetamidophenol, n-3-hydroxyphenyl acetamide, metacetamol, 3'-hydroxyacetanilide, m-acetamidophenol, 3-hydroxyacetanilide, n-acetyl-m-aminophenol, m-hydroxyacetanilide, 3-acetylamino phenol, metalid
PubChem CID 12124
ChEBI CHEBI:76987
IUPAC-Name N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetamidophenol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Farbe Grau oder bronze bis weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHC6H4OH
Menge 25 g
Beilstein 13, 415
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble in hot water
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetamidophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.