Learn More
3-Acetamidophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435103 100 g 100 Gramm
11349519 25 g 25 Gramm
11445103 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435103 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12764.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 621-42-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-42-1
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00002263
InChI-Schlüssel QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetamidophenol, n-3-hydroxyphenyl acetamide, metacetamol, 3'-hydroxyacetanilide, m-acetamidophenol, 3-hydroxyacetanilide, n-acetyl-m-aminophenol, m-hydroxyacetanilide, 3-acetylamino phenol, metalid
PubChem CID 12124
ChEBI CHEBI:76987
IUPAC-Name N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetamidophenol
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 100 g
Beilstein 907998
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetamidophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetamidophenol