Learn More
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid |
| CAS | 168899-58-9 |
| Summenformel | C10H10O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00957176 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | CC(=O)OC1=CC=CC(C(O)=O)=C1C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.18 |
| Reinheit (%) | 98% |