Learn More
3-Amino-2,4,6-Trijodbenzoesäure, 99 % (Trockengewicht), kann bis zu 1 Mol Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441017 25 g 25 Gramm
11431017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23405.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3119-15-1 | C7H3I3NNaO2 | 536.81 g/mol
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid is used to prepare polymeric hydrogel based particles used in vascular embolization. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-2,4,6-triiodbenzoesäure wird bei der Herstellung von Partikeln auf Polymerhydrogel-Basis verwendet, die bei der vaskulären Embolisation verwendet werden. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Lichteinstrahlung schützen. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3119-15-1
Summenformel C7H3I3NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 536.81
MDL-Nummer MFCD00007681
InChI-Schlüssel CTXRMWPLTDAHOR-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-99h77d8mtd, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoic acid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico italian, benzoic acid, 3-amino-2,4,6-triiodo, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoicacid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico, pubchem4987, acmc-1co9w, 4-14-00-01118 beilstein handbook reference, 2,4,6-triiodo-3-aminobenzoic acid
PubChem CID 18387
IUPAC-Name sodium 3-amino-2,4,6-triiodobenzoate
SMILES [Na+].NC1=C(I)C=C(I)C(C([O-])=O)=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼196°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht) Kann bis zu 1 Mol Wasser enthalten
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 514.83
Reinheit (%) 99%