Learn More
3-Amino-2-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027890
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11481477 5 g 5 Gramm
11491477 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11481477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24947.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 52130-17-3 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52130-17-3
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00075026
InChI-Schlüssel BYHMLZGICSEKIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-aminobenzoic acid, 3-amino-o-toluic acid, 3-amino-2-methylbenzoicacid, 3-amino-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-2-methyl, 2-methyl-3-amino benzoic acid, pubchem10921, acmc-209ky1, ksc489o4b, 3-amino-2-methyl benzoic acid
PubChem CID 2733699
IUPAC-Name 3-Amino-2-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 185°C to 188°C
Menge 5 g
Beilstein 2803090
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%