Learn More
3-Amino-2-Naphthosäure, 85 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10071841 5 g Glasflasche 5 Gramm
10001871 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10071841
Marke: Thermo Scientific Acros 104140050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5959-52-4
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.2
MDL-Nummer MFCD00004115
InChI-Schlüssel XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 22244
IUPAC-Name 3-Aminonaphthalin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-naphthoic acid
Namenshinweis 85%
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210.0°C
Farbe Grün bis Grün-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC10H6CO2H
Menge 5 g
Beilstein 14, 535
Merck Index 15, 448
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2-naphthoic acid, tech.
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.