Learn More
3-Amino-2-Naphthoesäure, 97 %
Artikelnummer. 11364226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364226 5 g -
11354226 1 g 1 Gramm
15479089 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19312.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.62 €
    114.65 € / 5 Gramm
    Sparen 18.97 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187,198 g/mol
3-Amino-2-naphthoesäure ist ein analytisches Reagenz für Farbstoffe, das als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet wird.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
3-Amino-2-Naphthosäure ist ein analytisches Reagenz für Farbstoffe, das als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5959-52-4
Summenformel C11H9NO2
MDL-Nummer MFCD00004115
InChI-Schlüssel XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 22244
IUPAC-Name 3-Aminonaphthalin-2-Carbonsäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-naphthoic acid
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 744099
Merck Index 14,452
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Molekulargewicht (g/mol) 187.198
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke