Learn More
3-Amino-2-Naphthoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047488
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11354226 1 g 1 Gramm
11364226 5 g -
15479089 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11354226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19312.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
3-Amino-2-naphthoic acid is a dyes analytical reagent which is used as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-2-Naphthosäure ist ein analytisches Reagenz für Farbstoffe, das als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5959-52-4
Summenformel C11H9NO2
MDL-Nummer MFCD00004115
InChI-Schlüssel XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 22244
IUPAC-Name 3-Aminonaphthalin-2-Carbonsäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-naphthoic acid
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 744099
Merck Index 14,452
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Molekulargewicht (g/mol) 187.198
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%