Learn More
3-Amino-3 -(2 -nitrophenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionsäure wird in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Die Lagertemperatur beträgt 0 bis 5 °C. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 210.19 |
| Reinheit (%) | 98% |