Learn More
3-Amino-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15406798
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 223°C (decomposition)
CAS 34841-09-3
Summenformel C11H15NO4
MDL-Nummer MFCD00735172
Synonym 3-amino-3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-amino-3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-amino-3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, dl-beta-3,4-dimethoxyphenyl alanine, 3-3,4-dimethoxyphenyl-dl-beta-alanine, dl-3-amino-3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl-beta-alanine, 3-amino-3-3,4-dimethoxy-phenyl propionic acid, 3-amino-3-3,4-dimethoxyphenyl propionoic acid, pubchem14766
InChI-Schlüssel FGCXSFRGPCUBPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(CC(=O)O)N)OC
IUPAC-Name 3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 225.244
PubChem CID 597182
Formelmasse 225.24
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g