missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-3 -Phenylpropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7047819
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11309775

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19801.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 614-19-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 614-19-7
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00008064,MFCD01076238
InChI-Schlüssel UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-beta-phenylalanine, beta-phenyl-beta-alanine, 3-phenyl-dl-beta-alanine, h-dl-beta-phe-oh, benzenepropanoic acid, beta-amino, 3-amino-3-phenyl-propionic acid, 3a3ppa, beta-aminohydrocinnamic acid
PubChem CID 69189
ChEBI CHEBI:68528
IUPAC-Name 3-amino-3-phenylpropanoic acid
SMILES NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Amino-3-phenylpropionic acid
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Beilstein 2803286
Menge 1 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt