Learn More
3-Amino-4-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410553 25 g 25 Gramm
11420553 100 g 100 Gramm
11430553 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410553 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12671.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2840-28-0
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007671
InChI-Schlüssel DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
PubChem CID 76092
IUPAC-Name 3-Amino-4-Chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 213°C to 218°C
Menge 25 g
Beilstein 2085846
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%