Learn More
3-Amino-4-chlorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422188
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15422188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55826.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 16026-77-0 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
3-Amino-4-chlorophenol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an organic chemical intermediate for synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-4-Chlorphenol wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Wird auch als organisches chemisches Zwischenprodukt für die Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16026-77-0
Summenformel C6H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 143.57
MDL-Nummer MFCD03427127
InChI-Schlüssel FWUALUHYKLDYAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5070078
IUPAC-Name 3-Amino-4-chlorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-chlorophenol
Schmelzpunkt 151°C to 154°C
Farbe Braun bis Orange
Menge 25 g
Synonym 4-chloro-3-aminophenol, acmc-1bo5g, 2-chloro-5-hydroxyaniline, phenol,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-phenol, phenol, 3-amino-4-chloro, 3-amino-4-chlorophenol
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 143.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver