Learn More
3-Amino-4-Hydroxy-5-Nitrobenzol-1 -Sulfonsäure-Hydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10566015 5 g 5 Gramm
10775473 10 g 10 Gramm
11356935 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10566015 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01747DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-60-1
Summenformel C6H8N2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 252.197
InChI-Schlüssel HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1
PubChem CID 5712259
IUPAC-Name 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzolsulfonsäure;hydrat
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 252.21
Reinheit (%) 97%