missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-4-hydroxybenzoic acid, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30784732
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30784732 100 g
30767390 25 g
30780783 10 g
30773522 500 g
30777099 1 g
30778788 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30784732 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10531100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
CAS 1571-72-8
Summenformel C7H7NO3
MDL-Nummer MFCD00007697
Menge 100 g
SMILES NC1=C(O)C=CC(=C1)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Reinheit (%) 97%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.