Learn More
3-Amino-4-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459127 25 g 25 Gramm
11449127 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20669.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2840-26-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2840-26-8
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD00002521
InChI-Schlüssel FDGAEAYZQQCBRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-p-anisic acid, p-anisic acid, 3-amino, 3-amino-4-methoxy-benzoic acid, 3-amino-4-anisic acid, 3-amino-4-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methoxy, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova, 3-amino-4-methoxybenzoic, 5-carboxy-2-methoxyaniline, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova czech
PubChem CID 17823
IUPAC-Name 3-amino-4-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 208°C to 210°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) ≥98%