Learn More
3-Amino-4-Methylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470553 25 g 25 Gramm
11460553 5 g 5 Gramm
11480553 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470553 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12674.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2458-12-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
3-Amino-4-methylbenzoic acid, is a raw material used in synthesis. It is also used as an organic intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-4-methylbenzoesäure, ist ein Rohstoff, der bei der Synthese verwendet wird. Es wird auch als organisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil bei Normaltemperatur und Normaldruck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2458-12-0
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00007742
InChI-Schlüssel XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl, 3-amino-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-9ci, pubchem8194, 3-amino-4-toluic acid, rarechem al bo 1039, h-3 atl 4-oh, h-3 abz 4-me-oh
PubChem CID 75568
IUPAC-Name 3-Amino-4-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Menge 25 g
Beilstein 2082449
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 99%