Learn More
3-Amino-5-hydroxybenzoesäure-Hydrochlorid; 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3540966
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10146433
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07975DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 14206-69-0
Summenformel C7H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.60
MDL-Nummer MFCD00043420
InChI-Schlüssel CXESTILCPSBCGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride, ahba hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hcl, 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, hydrochloride, 3-amino-5-carboxyphenol hydrochloride, 3-carboxy-5-hydroxyanilne hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, chloride, 3-amino-5-hydroxybenzoicacidhydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229779
IUPAC-Name 3-Amino-5-hydroxybenzoesäure;hydrochlorid
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride hydrate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.62
Reinheit (%) 95%