Learn More
3-Amino-5-phenylpyrazol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2690289
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
1572-10-7
C9H9N3
159.19
MFCD00191749
PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
136655
5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-Amin
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
1572-10-7
C9H9N3
159.19
MFCD00191749
PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
136655
5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-Amin
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-phenylpyrazole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Farbe Braun bis rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 24, 148
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.