Learn More
3-Amino-5-(-methylphenoxy)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11356549 1 g 1 Gramm
11366549 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26169.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 328-68-7 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-68-7
Summenformel C8H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.14
MDL-Nummer MFCD00236641
InChI-Schlüssel WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid, 5-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-trifluoromethyl, pubchem1359, acmc-209xwk, ksc495q1r, 3-amino-5-carboxybenzotrifluoride, buttpark 25\01-23, 3-carboxy-5-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 609556
IUPAC-Name 3-amino-5-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES NC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Menge 1 g
Formelmasse 205.14
Reinheit (%) 97%