missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium chloride, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31004198
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31004198 5 g
30998796 25 g
30999725 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31004198 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1212365g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Chemischer Name oder Material 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium chloride
CAS 4569-86-2
Summenformel C22H23ClN4
MDL-Nummer MFCD00013433
Menge 5 g
SMILES CCN(C1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(N)=C4)N=C2C=C1)CC.[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 378.90
Reinheit (%) 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.