Learn More
3-Aminobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11375269 500 g -
11365269 100 g 100 Gramm
11355269 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375269 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19540.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-05-8 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
It finds its application as crystalline Intermediate for azo dyes, pharmaceuticals, and X-ray contrast media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung als kristallines Zwischenprodukt für Azofarbstoffe, Pharmazeutika und Röntgenkontrastmedien.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 5.9 g/l. Die Löslichkeit in heißem Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-05-8
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.138
MDL-Nummer MFCD00007795
InChI-Schlüssel XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
PubChem CID 7419
ChEBI CHEBI:42682
IUPAC-Name 3-Aminobenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzoic acid
Schmelzpunkt 172°C to 179°C
Dichte 1.51
Flammpunkt 150°C (302°F)
Menge 500 g
Beilstein 471603
Merck Index 14,421
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 5.9g/L. Solubility in hot methanol is almost transparent.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98%