Learn More
3-Aminobenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10387600 5 g Glasflasche 5 Gramm
10390254 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387600 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 184570050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1877-77-6 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1877-77-6
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
MDL-Nummer MFCD00007817
InChI-Schlüssel OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzyl alcohol, 3-aminophenyl methanol, m-aminobenzyl alcohol, 3-aminobenzylalcohol, 3-hydroxymethyl aniline, benzenemethanol, 3-amino, benzyl alcohol, m-amino, 3-aminobenzenemethanol, unii-kn96abq0sp, m-aminophenylcarbinol
PubChem CID 80293
IUPAC-Name (3-Aminophenyl)methanol
SMILES NC1=CC=CC(CO)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzyl alcohol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91.0°C to 95.0°C
Farbe Beige oder Beige-Grau bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CH2OH
Menge 5 g
Beilstein 13, 619
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminobenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.