Learn More
3-Aminomethyl-Benzoesäure Methylester-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10300593
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10300593
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07352CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 17841-68-8
Summenformel C9H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
InChI-Schlüssel UOWRPTFJISFGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminomethyl benzoate hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid methyl ester hydrochloride, methyl 3-aminomethylbenzoate hcl, methyl 3-amino methyl benzoate hydrochloride, methyl 3-aminomethylbenzoate hydrochloride, methyl 3-aminomethyl benzoate hcl, benzoic acid, 3-aminomethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 3-aminomethyl benzoate, chloride, pubchem11178
PubChem CID 2794825
IUPAC-Name Methyl 3-(Aminomethyl)-benzoat;hydrochlorid
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 201.65
Reinheit (%) 95%