Learn More
3-Aminonaphthalen-2-ol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005565
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31005565 100 mg
31000507 5 g
30997168 250 mg
30995528 1 g
31002592 100 g
30992814 10 g
30993305 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31005565 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12850100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminonaphthalen-2-ol
CAS 5417-63-0
Summenformel C10H9NO
MDL-Nummer MFCD00004113
Menge 100 mg
SMILES NC1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
Reinheit (%) 97%