Learn More
3-Aminophenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403944 250 g 250 Gramm
11493934 1000 g 1000 Gramm
11413944 5000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11403944 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11943.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109.13 g/mol
A chemical used in the preparation of inhibitors of mammalian carbonic anhydrase isoforms. It is also used in the preparation of quinoline tethered fluorescent carbon dots for regulated anticancer discovery. It is employed in the production of TB drugs, salicylic acid, amino stabilizer and developers. 3-Aminophenol has been used as a stabilizer of chlorine-containing thermoplastics, although its principal use is as an intermediate in the production of 4-amino-2-hydroxybenzoic acid this isomer is also employed as a hair colorant and as a coupler molecule in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine Chemikalie, die bei der Herstellung von Inhibitoren von Säugetier-Kohlenstoffanhydrase-Isoformen verwendet wird. Es wird auch bei der Herstellung von fluoreszierenden Chinolin-Tethered Kohlenstoff-Dots für die regulierte Entdeckung krebsbekämpfender Stoffe. Es wird in der Produktion von TB-Medikamenten, Salicylsäure, Aminostabilisator und Entwicklern eingesetzt. 3-Aminophenol wurde als Stabilisator von chlorhaltigen Thermoplasten verwendet, obwohl sein Hauptverwendungszweck als Zwischenprodukt in der Herstellung von 4-Amino-2-Hydroxybenzoesäure liegt, gilt dieses Isomer auch als Haarfarbstoff und als Kopplermolekül in Haarfärbungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (35 mg/ml bei 20 °C), Äther, Alkohol, Amylalkohol und Benzol (leicht).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-27-5
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00007786
InChI-Schlüssel CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
PubChem CID 11568
ChEBI CHEBI:28924
IUPAC-Name 3-Aminophenol
SMILES NC1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenol
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Dichte 0.99
pH 6.8
Siedepunkt 164°C (11 mmHg)
Flammpunkt 178°C (352°F)
Geruch Characteristic
Menge 250 g
UN-Nummer UN2512
Beilstein 636059
Merck Index 14,460
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (35mg/ml at 20°C),ether,alcohol,amyl alcohol,and benzene (slightly).
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) ≥98%