Learn More
3-Aminophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10249263 5 g Glasflasche 5 Gramm
10386590 250 g Glasflasche 250 Gramm
10319323 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10249263 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.65 €
    23.65 € / 5 Gramm
    Sparen 5.00 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-27-5
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00007786
InChI-Schlüssel CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
PubChem CID 11568
ChEBI CHEBI:28924
IUPAC-Name 3-Aminophenol
SMILES NC1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 124.0°C
Farbe grau oder rosa bis weiß
Siedepunkt 164°C (15.0 hPa)
Flammpunkt 155°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4OH
Menge 5 g
Beilstein 13, 401
Merck Index 15, 456
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol, ether and amyl alcohol, slightly soluble in benzene, very slightly soluble in petroleum ether
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophenol