Learn More
3-Aminophenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4089812 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10122964
Marke: Thermo Scientific Acros 427610010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14338-36-4 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14338-36-4
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00075058
InChI-Schlüssel XUSKZLBLGHBCLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylacetic acid, 2-3-aminophenyl acetic acid, 3-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-amino, 3-aminobenzeneacetic acid, pubchem1961, 3-aminophenylaceticacid, acmc-1bovt, 3-carboxymethyl aniline, 3-amino phenylacetic acid
PubChem CID 571807
IUPAC-Name 2-(3-aminophenyl)essigsäure
SMILES NC1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenylacetic acid
Schmelzpunkt 147°C to 150°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CH2CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.