Learn More
3-Aminophenylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690292
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
54060-30-9
C8H7N
117.15
MFCD00014779
NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
104682
3-ethynylaniline
NC1=CC=CC(=C1)C#C
54060-30-9
C8H7N
117.15
MFCD00014779
NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
104682
3-ethynylaniline
NC1=CC=CC(=C1)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenylacetylene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 92°C to 93°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 59°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(C6H4)CCH
Brechungsindex 1.6140 to 1.616
Menge 5 g
Relative Dichte 1.04
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophenylacetylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.