Learn More
3-Aminosalicylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460657
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11460657 0.5 g 0.50 Gramm
11450657 0.1 g 0.10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11460657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22478.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 570-23-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
3-Aminosalicylic acid acts as an oxygen, nitrogen donor ligand and forms complexes with silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminosalicylsäure wirkt als Sauerstoff-, Stickstoffspender-Ligand und bildet Komplexe mit Silber.
Löslichkeit
Löslich in Kaliumhydroxid. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 570-23-0
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00010299
InChI-Schlüssel IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
PubChem CID 68443
IUPAC-Name 3-Amino-2-Hydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminosalicylic acid
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 0.5 g
Beilstein 2090427
Löslichkeitsinformationen Soluble in potassium hydroxide. Slightly soluble in water.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%