Learn More
3-Aminosalicylic acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11438881 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. Menge
11438881 50 mg
1 options
Artikelnummer. 11438881
Marke: MP Biomedicals 0215476990
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Soluble in KOH, clear solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminosalicylic acid
CAS 570-23-0
Farbe Braun bis Hellbraun
Prozentgehaltsbereich 99.1% (Neutralization)
Summenformel C7H7NO3
Menge 50 mg
Synonym 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
InChI-Schlüssel IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Amino-2-Hydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
PubChem CID 68443
Formelmasse 153.1
Physikalische Form Kristallpulver