Learn More
3-arylisoquinolinamine derivative, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478038
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478038 10 mg -
16473957 50 mg -
16427816 100 mg 100 Milligramm
16410508 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16478038 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY32364
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-arylisoquinolinamine derivative
CAS 1029008-71-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H19N3O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (170.44 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(C=C3)=C1C=C3N(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 293.36
Formelmasse 293.36
Reinheit (%) 99.1%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death