Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450817
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16450817 50 mg 50 Milligramm
16434508 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16450817 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111641
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine
CAS 2095417-18-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H11FN6O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 140 mg/mL (489.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O)C=C(F)C(N)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 286.22
Formelmasse 286.22
Reinheit (%) 99.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation